Läs mer
1-Pentadekanetiol, TRC
Produktkod. 30418060
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418060 500 mg
30410318 100 mg
30409167 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP267983500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25276-70-4
Molekylformel C15H32S
Molekylvikt (g/mol) 244.48
IUPAC-namn Pentadekan-1-Thiol
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentadecanethiol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Formel vikt 244.2225