Läs mer
1-Pentadecanol, TRC
Produktkod. 30421675
Change view
Kvantitet:
10 g
Product Code. Kvantitet
30421675 10 g
1 options
Product Code. 30421675 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP22044010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Molekylformel C15 H32 O
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-namn Pentadecan-1-OL
Molekylvikt (g/mol) 228.41
Formel vikt 228.2453