Läs mer
1-Pentadecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentadecanol |
| CAS | 629-76-5 |
| Molekylformel | C15 H32 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | Pentadecan-1-OL |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.41 |
| Formel vikt | 228.2453 |