Läs mer
1-Pentadecen, 97 %
Produktkod. 15420428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420428 25 g 25g
15410428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53516.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 13360-61-7 | C15H30 | 210,405 g/mol
1-Pentadecene fungerar som ett tillväxtmedium för stammen CV2803T. Det är en vanlig semiokemikalie av mjölbaggar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Pentadecene fungerar som ett tillväxtmedium för stammen CV2803T. Det är en vanlig semiokemikalie av mjölbaggar.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13360-61-7
Molekylformel C15H30
Molekylvikt (g/mol) 210.405
MDL-nummer MFCD00008987
InChI-nyckel PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentadecene, pentadecene, pentadecene,1, unii-kh577lia74, ccris 5721, acmc-1bt6q
PubChem CID 25913
ChEBI CHEBI:77506
IUPAC-namn pentadec-1-en
LEDER CCCCCCCCCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentadecene
Smältpunkt -4 °C
Densitet 0.775
Kokpunkt 268 °C till 269 °C
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Linjär formel CH3(CH2)12CH=CH2
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 25 g
Beilstein 1751011
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 210.4
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.