Läs mer
1-Pentane-d11-thiol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentanethiol-D11 |
| Molekylformel | C5 D11 H S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Pentane-d11-thiol, 1-Pentanethiol-D11, 1-Pentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11-thiol, 1-Mercaptopentane-d11, 1-Pentyl-d11 mercaptan |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane-1-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.2816 |
| Formel vikt | 115.135 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |