Läs mer
1-Pentanesulfonic acid, sodium salt, 98+%
Produktkod. 10688624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10688624
Brand: Thermo Scientific Acros 206110250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22767-49-3
Molekylformel C5H11NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 174.19
MDL-nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI-nyckel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC-namn natrium;pentan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 2 % max. (1 g, 120°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4SO3Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, III, 23
Löslighetsinformation (10% in water at 25°C) Clear colorless
Formel vikt 174.2
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.