Läs mer
1-Pentanesulfonsyra, natriumsalt, 99+%, Jonparkromatografi, vattenfri
Produktkod. 11914571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11914571 500 g Glasflaska 500g
10024523 25 g Glasflaska 25g
10116033 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11914571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396655000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22767-49-3
Molekylformel C5H11NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 174.19
MDL-nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI-nyckel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC-namn natrium;pentan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Abs. 0,02 max. (C=0,5 M i vatten) vid 260 nm, 0,04 max. (C=0,5 M i vatten) vid 230 nm, 0,06 max. C=0,5 M i vatten vid 220 nm, 0,1 max. (C=0,5 M i vatten) vid 210 nm
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 2 % (150 °C) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4SO3Na
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 99+%
Kvalitet Jonparkromatografi
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.