Läs mer
1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate, 99%
Produktkod. 10318953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10318953 100 g Glasflaska 100g
10169322 5 g Glasflaska 5g
10023230 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10318953 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270371000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1266615-65-9 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1266615-65-9
Molekylformel C5H11NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 174.19
MDL-nummer MFCD00149548
InChI-nyckel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-Amylsulfonic acid, sodium salt
IUPAC-namn natriumpentan-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)4SO3Na·xH2O
Beilstein 04, III, 23
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 174.12
Procent renhet 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum dried)
Förpackning Glasflaska
Utseende (10% aq. soln.) clear, colorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.