Läs mer
1-Pentanesulfonsyra, natriumsalt monohydrat, 98+%, HPLC-kvalitet
Produktkod. 10178230 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10178230 25 g Glasflaska 25g
10485661 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10178230 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 423200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2626.19 SEK
    2358.65 SEK / 25g
    Save 267.54 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 207605-40-1 | C5H11NaO3S·H2O | 192,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207605-40-1
Molekylformel C5H11NaO3S·H2O
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD00149548
InChI-nyckel FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pentane-1-sulfonate hydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, potassium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium 1-pentanesulfonate hydrate, sodium hydrate pentane-1-sulfonate, sodium pentane-1-sulfonate-water 1/1/1, 1-pentane sulphonic acid sodium salt monohydrate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt monohydydrate, sodium 1-pentanesulfonate monohydrate, hplc grade
PubChem CID 23693099
IUPAC-namn natrium;pentan-1-sulfonat;hydrat
LEDER CCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt Monohydrate
Abs. (0,25 M vattenlösning) (1 cm kyvett mot HPLC-vatten), 0,05 max vid 220 nm, 0,03 max vid 230 nm, 0,02 max vid 240 nm, 0,01 max vid 250 nm, 0,01 max vid 260 nm
Smältpunkt >300 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4SO3Na·H2O
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, III, 23
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 192.22
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.