Läs mer
1-pentansulfonsyranatriumsalt, monohydrat; 99,9 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11486972 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486972 5 g 5g
17891371 25 g -
17801381 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486972 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215181305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 5g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Objektets namn 1-pentansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Utseende Vitt
Molekylformel C5H11NaO3S
InChI-nyckel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natriumpentan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 174.19