Läs mer
1-pentansulfonsyranatriumsalt, monohydrat; 99,9 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 17891371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17891371 25 g -
11486972 5 g 5g
17801381 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17891371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215181325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2725.00 SEK
    2593.92 SEK / 25g
    Save 131.08 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Objektets namn 1-pentansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Utseende Vitt