Läs mer
1-pentansulfonsyranatriumsalt, monohydrat; 99,9 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4404852 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 11486972
Brand: MP Biomedicals 0215181305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Objektets namn 1-pentansulfonsyra, natriumsalt, monohydrat
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur.
Form Kristallint pulver
Kvantitet 5 g
Utseende Vitt
Molekylformel C5H11NaO3S
InChI-nyckel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natriumpentan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 174.19