Läs mer
1-Pentanethiol, 97 %
Produktkod. 11326896
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326896 100 g 100g
11316896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04330.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 110-66-7 | C5H12S | 104,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-66-7
Molekylformel C5H12S
Molekylvikt (g/mol) 104.21
MDL-nummer MFCD00004907
InChI-nyckel ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanethiol, pentyl mercaptan, amyl mercaptan, n-amyl mercaptan, pentanethiol, amyl thioalcohol, pentalarm, amyl sulfhydrate, amyl hydrosulfide, pentylmercaptan
PubChem CID 8067
IUPAC-namn pentan-1-tiol
LEDER CCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentanethiol
Smältpunkt -76 °C
Kokpunkt 125 °C till 126 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Odör Stank
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1111
Beilstein 1730979
Formel vikt 104.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.