Läs mer
1-Pentanol, 98+%
Produktkod. 11424424
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424424 2500 mL 2500ml
11414424 500 mL 500ml
11434424 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424424 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13093.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.39 SEK
    889.65 SEK / 2500ml
    Save 100.74 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88,15 g/mol
1-Pentanol används som ett nyckelutgångsmaterial vid framställning av diklorättiksyrapentylester, 2-metyltetrahydrofuran, di-n-penyleter (DNPE), pentylbutyrat och amylacetat. Som lösningsmedel används det för att belägga CD- och DVD-skivor. Det har ansetts vara en ersättning för bensin och diesel på grund av dess förbränningsegenskaper. Vidare används det som ett reagens för att framställa derivat av ferulinsyra och koffeinsyra, som visar anticanceregenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Pentanol används som ett nyckelutgångsmaterial vid framställning av dikloroättiksyrapentylester, 2-metyltetrahydrofuran, di-n-penyleter (DNPE), pentylbutyrat och amylacetat. Som lösningsmedel används det för att belägga CD- och DVD-skivor. Det har ansetts vara en ersättning för bensin och diesel på grund av dess förbränningsegenskaper. Vidare används det som ett reagens för att framställa derivat av ferulinsyra och koffeinsyra, som visar anticanceregenskaper.
Löslighet Blandbar med vatten, alkohol, eter, aceton och de flesta organiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkalimetaller, starka syror, halogenider och aldehyder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-41-0
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-nyckel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-namn pentan-1-ol
LEDER CCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentanol
Smältpunkt -79°C
Densitet 0.812
Kokpunkt 136°C to 138°C
Flampunkt 49°C (120°F)
Odör Mild
Linjär formel CH3(CH2)4OH
Brytningsindex 1.4103
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1105
Beilstein 1730975
Merck Index 14,7118
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formel vikt 88.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.