Läs mer
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15631370 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
4 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15631370 100 mL Glass Bottle 100ml
15671370 500 mL Glass Bottle 500ml
15641370 1 L Glass Bottle 1 L
15651370 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15648310 4 L Aluminum Bottle 4 L
15661370 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15631370 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 138975100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-41-0
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-nyckel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-namn pentan-1-ol
LEDER CCCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentanol
Smältpunkt -78°C
Färg Colorless
Densitet 0.811g/mL at 25°C
Kokpunkt 136°C to 138°C
Flampunkt 49°C (120.2°F)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3(CH2)4OH
Brytningsindex n20/D 1.409(lit.)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1105
Beilstein 1730975
Formel vikt 88.15g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ReagentPlus