Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentanol |
| Smältpunkt | -78°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.811g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 136°C to 138°C |
| Flampunkt | 49°C (120.2°F) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | CH3(CH2)4OH |
| Brytningsindex | n20/D 1.409(lit.) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Show More |