missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(Pentanoylamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide, Mikromol™
Beskrivning
1-(Pentanoylamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Pentanoylamino)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]cyclopentanecarboxamide |
| CAS | 748812-53-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(Pentanoylamino)-N-[(2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]cyclopentanecarboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H30 N6 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Irbesartan Imp. A (EP), Irbesartan USP Related Compound A, Irbesartan USP RC A, 1-(Pentanoylamino)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide, Irbesartan Related Compound A (USP), 1-[(1-Oxopentyl)amino]-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-cyclopentanecarboxamide, Irbesartan Related Compound A, Irbesartan Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30N6O2/c1-2-3-10-22(32)27-25(15-6-7-16-25)24(33)26-17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-28-30-31-29-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,26,33)(H,27,32)(H,28,29,30,31) |
| LEDER | CCCCC(=O)NC1(CCCC1)C(=O)NCc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC-namn | 1-(pentanoylamino)-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]cyclopentane-1-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?