Läs mer
1-Penten-3-ol, 97%
Produktkod. 11450701
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450701 5 g 5g
11460701 25 g 25g
11470701 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450701 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20155.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
1-Penten-3-ol används som smak och doft. Den kan användas för lyft med gurka, melon, bär, pepparrot, jordgubbar och tomat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Penten-3-ol används som smak och doft. Den kan användas för lyft med gurka, melon, bär, pepparrot, jordgubbar och tomat.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-25-1
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00004573
InChI-nyckel VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
IUPAC-namn pent-1-en-3-ol
LEDER CCC(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Penten-3-ol
Densitet 0.838
Kokpunkt 114°C to 115°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1719834
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 86.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.