Läs mer
1-Penten-3-ol, 97%
Produktkod. 10581181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10581181 5 g Glasflaska 5g
10396910 25 g Glasflaska 25g
15148878 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10581181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-25-1
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00004573
InChI-nyckel VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
IUPAC-namn pent-1-en-3-ol
LEDER CCC(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Penten-3-ol
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gul till Beige
Densitet 0.8390g/mL, 0.839
Kokpunkt 114.0°C to 115.0°C
Flampunkt 25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(OH)CH=CH2
Brytningsindex 1.4220 to 1.4260
Kvantitet 5 g
Beilstein 01,443
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.