Läs mer
1-Penten-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Penten-3-ol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3 |
| Formel vikt | 86.0732 |