Läs mer
1-Penten-3-one (innehåller 0,1 % BHT-stabilisator), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pent-1-en-3-one |
| CAS | 1629-58-9 |
| Molekylformel | C5 H8 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| LEDER | CCC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | pent-1-en-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vikt | 84.0575 |