Läs mer
1-Penten-3-one (innehåller 0,1 % BHT-stabilisator), TRC
Produktkod. 30424779
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30424779 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30424779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2745902.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pent-1-en-3-one
CAS 1629-58-9
Molekylformel C5 H8 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
LEDER CCC(=O)C=C
IUPAC-namn pent-1-en-3-one
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575