Läs mer
1-Pentene-4,4,5,5,5-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentene-4,4,5,5,5-d5 |
| CAS | 80820-43-5 |
| Molekylformel | C5 2H5 H5 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3/i2D3,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CC=C |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5,5-pentadeuteriopent-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.16 |
| Formel vikt | 75.1096 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |