Läs mer
1-penten, 97 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10309847 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Product Code. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10309847 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10309847 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 430731000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Pentene
CAS 109-67-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -165,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6400g/mL, 0.64
Kokpunkt 30,0 °C
Flampunkt −28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C5H10
Linjär formel CH3CH2CH2CH=CH2
Brytningsindex 1,3704 till 1,3724
MDL-nummer MFCD00003567
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15,7234
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,15 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter och beznen, löslig i de flesta organiska lösningsmedel
InChI-nyckel YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC=C
IUPAC-namn pent-1-en
Molekylvikt (g/mol) 70.14
PubChem CID 8004
Viskositet 0,202 mPa (20 °C)
Formel vikt 70.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.