Läs mer
1-Pentene, 97 %
Produktkod. 10143803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143803 25 mL Glasflaska 25ml
10229743 100 mL Glasflaska 100ml
10464463 500 mL Glasflaska 500ml
11358661 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10143803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268660250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-67-1
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.14
MDL-nummer MFCD00003567
InChI-nyckel YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC-namn pent-1-en
LEDER CCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -165,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.6400g/mL, 0.64
Kokpunkt 30,0 °C
Flampunkt −28 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2CH=CH2
Brytningsindex 1,3704 till 1,3724
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01,21
Merck Index 15,7234
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,15 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter och beznen, löslig i de flesta organiska lösningsmedel
Viskositet 0,202 mPa (20 °C)
Formel vikt 70.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.