Läs mer
1-Pentene, 97 %
Produktkod. 11472728
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472728 25 g 25g
11482728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16723.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70,14 g/mol
1-penten används vid framställning av d-xylitol, l-arabinitol och hydrazoner av substituerade salicylaldehyder. Det används också som blandningsmedel för högoktanig bensin. Det reagerar med p-toluensulfinat för att ge 1-(2-jod-pentan-1-sulfonyl)-4-metyl-bensen. Det är också involverat i gaskromatografi och vätskekromatografianalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Pentene används vid framställning av d-xylitol, l-arabinitol och hydrazoner av substituerade salicylaldehyder. Det används också som blandningsmedel för högoktanig bensin. Det reagerar med p-toluensulfinat för att ge 1-(2-jod-pentan-1-sulfonyl)-4-metyl-bensen. Det är också involverat i gaskromatografi och vätskekromatografianalys.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, bensen och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, halogener och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-67-1
Molekylformel C5H10
Molekylvikt (g/mol) 70.14
MDL-nummer MFCD00003567
InChI-nyckel YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC-namn pent-1-en
LEDER CCCC=C
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Pentene
Smältpunkt -138°C
Densitet 0.64
Kokpunkt 30°C to 31°C
Flampunkt −51°C (−60°F)
Brytningsindex 1.3715
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1108
Beilstein 1731629
Merck Index 14,7122
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 70.14
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Pentene
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
Hazard Statement
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.