Läs mer
(1-Pentyl)triphenylfosfoniumbromid, 98 %
Produktkod. p-7020543
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464204 25 g 25g
11474204 100 g 100g
11484204 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12534.14
CAS: 21406-61-1 | C23H26BrP | 413,34 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som farmaceutiska mellanprodukter
.
Löslighet
Delvis blandbar i vatten. Löslig i metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21406-61-1
Molekylformel C23H26BrP
Molekylvikt (g/mol) 413.34
MDL-nummer MFCD00031630
InChI-nyckel VAUKWMSXUKODHR-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentyltriphenylphosphonium bromide, amyltriphenylphosphonium bromide, n-amyl triphenylphosphonium bromide, pentyltriphenylphosphanium bromide, 1-pentyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl-n-amylphosphonium bromide, pentyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, pentyltriphenyl-, bromide, pentyl triphenyl phosphonium bromide, pubchem15722
PubChem CID 2724565
IUPAC-namn pentyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 164 °C till 166 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3580453
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Delvis blandbar i vatten. Löslig i metanol och kloroform.
Formel vikt 413.33
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentyltriphenylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.