Läs mer
1 – Pentylamin, 98 %
Beskrivning
1-Pentylamin används som lösningsmedel, som råmaterial vid tillverkning av en mängd andra föreningar, inklusive färgämnen, emulgeringsmedel och farmaceutiska produkter och som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tillverkning av en mängd andra föreningar, inklusive färgämnen, emulgeringsmedel och farmaceutiska produkter och som smakämne.
Löslighet Lösligt i alkohol
, eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Pentylamine |
| Smältpunkt | -55 °C |
| Densitet | 0.751 |
| Kokpunkt | 103 °C till 105 °C |
| Flampunkt | −1 °C (30 °F) |
| Odör | Aminliknande |
| Brytningsindex | 1.411 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1106 |
| Beilstein | 505953 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Pentylamine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.