Läs mer
1-Pentylamine, 98%
Produktkod. 11469163
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469163 500 g 500g
11449163 25 g 25g
11459163 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469163 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11674.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.166 g/mol
1-Pentylamin används som lösningsmedel, som råmaterial vid tillverkning av en mängd andra föreningar, inklusive färgämnen, emulgeringsmedel och farmaceutiska produkter och som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Pentylamin används som lösningsmedel, som råmaterial vid
tillverkning av en mängd andra föreningar, inklusive färgämnen, emulgeringsmedel och farmaceutiska produkter och som smakämne.
Löslighet Lösligt i alkohol
, eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-58-7
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.166
MDL-nummer MFCD00008236
InChI-nyckel DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Synonym amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
IUPAC-namn pentan-1-amin
LEDER CCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentylamine
Smältpunkt -55°C
Densitet 0.751
Kokpunkt 103°C to 105°C
Flampunkt −1°C (30°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.411
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1106
Beilstein 505953
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,598
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether.
Formel vikt 87.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.