Läs mer
1-Pentyne, 99 %
Produktkod. 10638324 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10638324 100 g Glasflaska 100g
10105403 5 g Glasflaska 5g
10686291 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10638324 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 303821000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-19-0
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.12
MDL-nummer MFCD00009469
InChI-nyckel IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC-namn pent-1-yn
LEDER CCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentyne
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -106 °C till 105 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.6900g/mL, 0.69
Kokpunkt 40,0 °C
Flampunkt < −34 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2C≡CH
Brytningsindex 1,3840 till 1,3880
Kvantitet 100 g
Formel vikt 68.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.