Läs mer
1-Pentyne, 99 %
Produktkod. 11307725
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307725 5 g 5g
11317725 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02479.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 627-19-0 | C5H8 | 68,12 g/mol
1-Pentyne har använts för att framställa: litiumacetylider, som krävs för asymmetrisk syntes avα ,α -diförgrenade propargylsulfinamider. Det används också för att syntetisera 7-hydroxi-10-metoxi-3H-nafto[2.1-b]pyraner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Pentyne har använts för framställning av: litiumacetylider, som krävs för asymmetrisk syntes avα ,α -diförgrenade propargylsulfinamider. Det används också för att syntetisera 7-hydroxi-10-metoxi-3H-nafto[2.1-b]pyraner.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1,05 g/L) vid 20 °C.
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-19-0
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.12
MDL-nummer MFCD00009469
InChI-nyckel IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyne, propylacetylene, pentyne, acetylene, propyl, pentin, pentyn, 1-n-pentyne, pent-1-yn-1-yl, acmc-1cuk3
PubChem CID 12309
IUPAC-namn pent-1-yn
LEDER CCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentyne
Smältpunkt -106°C
Densitet 0.692
Kokpunkt 39°C to 41°C
Flampunkt −20°C (−4°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel CH3CH2CH2C≡CH
Brytningsindex 1.386
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1697133
Löslighetsinformation Soluble in water. (1.05g/L) at 20°C.
Formel vikt 68.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.