Läs mer
1-Pentyne, TRC
Produktkod. 30425653
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30425653 1 g
1 options
Produktkod. 30425653 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2848001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Pentyne
CAS 627-19-0
Molekylformel C5H8
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Pentine, Propylacetylene
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
LEDER CCCC#C
IUPAC-namn pent-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 68.12
Formel vikt 68.0626