Läs mer
1-Phenanthrenecarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30411461
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411461 100 mg
30426494 10 mg
30419167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30411461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP294795100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27875-89-4
Molekylformel C15H10O2
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Synonym NSC 139679
IUPAC-namn phenanthrene-1-carboxylic acid
LEDER OC(=O)c1cccc2c1ccc3ccccc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenanthrenecarboxylic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9H,(H,16,17)
Formel vikt 222.0681
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.