Läs mer
1-Phenanthrenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenanthrenecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9H,(H,16,17) |
| Formel vikt | 222.0681 |