Läs mer
1-Phenanthrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Hydroxyphenanthrene |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O/c15-14-7-3-6-12-11-5-2-1-4-10(11)8-9-13(12)14/h1-9,15H |
| Formel vikt | 194.0732 |