Läs mer
1-Phenazinecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenazinecarboxylic acid |
| CAS | 2538-68-3 |
| Molekylformel | C13 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phenazinecarboxylic acid (6CI), NSC 15851, Phenazine-α-carboxylic acid, Shenqinmycin, Tubermycin B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8N2O2/c16-13(17)8-4-3-7-11-12(8)15-10-6-2-1-5-9(10)14-11/h1-7H,(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc2nc3ccccc3nc12 |
| IUPAC-namn | phenazine-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vikt | 224.0586 |