missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Phenethyl-2-pyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Phenylethyl)pyridin-2(1H)-one |
| CAS | 18065-78-6 |
| Molekylformel | C13 H13 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2(1H)-Pyridone','1-phenethyl- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridinone, 1-(2-Phenylethyl)-2(1H)-pyridone, 1-(2-Phenylethyl)-2-pyridone, 1-Phenethyl-2-pyridinone, NSC 167484 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c15-13-8-4-5-10-14(13)11-9-12-6-2-1-3-7-12/h1-8,10H,9,11H2 |
| LEDER | O=C1C=CC=CN1CCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(2-phenylethyl)pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.2484 |
| Formel vikt | 199.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?