Läs mer
1-Phenoxy-2-propanol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325317
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325317 1 ml
1 options
Produktkod. 30325317 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16045600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenoxy-2-propanol
CAS 770-35-4
Analyt- eller komponentnamn 1-Phenoxy-2-propanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H12 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
LEDER CC(O)COc1ccccc1
IUPAC-namn 1-phenoxypropan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 152.0837 g/mol