Läs mer
1-Phenoxy-2-propanol, tech. 85%
Produktkod. 11331637
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331637 50 g 50g
11341637 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04596.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 770-35-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-35-4
Molekylformel C9H12O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
MDL-nummer MFCD00016861
InChI-nyckel IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
PubChem CID 92839
IUPAC-namn 1-fenoxipropan-2-ol
LEDER CC(O)COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenoxy-2-propanol
Densitet 1.06
Kokpunkt 242°C to 244°C
Flampunkt 120°C (248°F)
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 50 g
Beilstein 1941356
Formel vikt 152.19
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.