Läs mer
1-Phenoxy-2-propanol, TRC
Produktkod. 30418223
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30418223 100 g
1 options
Produktkod. 30418223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP301700100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenoxy-2-propanol
CAS 770-35-4
Molekylformel C9 H12 O2
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Phenoxy-2-propanol, (±)-1-Phenoxy-2-propanol, 2-Hydroxypropyl phenyl ether, 2-Phenoxy-1-methylethanol, NSC 24015, Phenoxyisopropanol, Propylene phenoxetol, rac-1-Phenoxy-2-propanol, β-Phenoxyisopropanol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
LEDER CC(O)COc1ccccc1
IUPAC-namn 1-phenoxypropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0837