Läs mer
1-Phenoxy-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenoxy-2-propanol |
| CAS | 770-35-4 |
| Molekylformel | C9 H12 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Phenoxy-2-propanol, (±)-1-Phenoxy-2-propanol, 2-Hydroxypropyl phenyl ether, 2-Phenoxy-1-methylethanol, NSC 24015, Phenoxyisopropanol, Propylene phenoxetol, rac-1-Phenoxy-2-propanol, β-Phenoxyisopropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)COc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenoxypropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |