Läs mer
1-fenyl-1,2,3-butanetron 2-oxim, 98+%
Produktkod. 11383946
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383946 1 g 1g
11393946 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17073.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 6797-44-0 | C10H9NO3 | 191,186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6797-44-0
Molekylformel C10H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.186
MDL-nummer MFCD00466576
InChI-nyckel JVPIIQSFMRUIAP-PKNBQFBNSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime, 1,2,3-butanetrione, 1-phenyl-, 2-oxime, 1-phenylbutane-1,2,3-trione 2-oxime, 2-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione, 3-isonitrosobenzoylacetone, 2-hydroxyimino-1-phenyl-1,3-butanedione, 2e-1-phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime #, 2z-2-n-hydroxyimino-1-phenylbutane-1,3-dione
PubChem CID 9576558
IUPAC-namn (2E)-2-hydroxiimino-l-fenylbutan-1,3-dion
LEDER CC(=O)C(=NO)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1,2,3-butanetrione 2-oxime
Smältpunkt 128°C to 130°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 1946580
Formel vikt 191.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.