Läs mer
1-fenyl-1,2-etanediol, 97 %
Produktkod. 10603332 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10603332 25 g Plastflaska 25g
10506941 5 g Glasflaska 5g
10550594 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10603332 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130590250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-56-1
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.17
MDL-nummer MFCD00003546
InChI-nyckel PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
IUPAC-namn 1-fenyletan-1,2-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 61 °C till 67 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 272 °C till 274 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HOCH2CH(C6H5)OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 907
Merck Index 15, 8991
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.