Läs mer
(+/-)-1-Fenyl-1,2-etandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428829
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428829 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15428829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04551.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-02-2027
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
CAS 93-56-1
Smältpunkt 66 °C till 68 °C
Kokpunkt 272 °C till 274 °C
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Molekylformel C8H10O2
MDL-nummer MFCD00003546
Kvantitet 5 g
Beilstein 1306723
Merck Index 14,8861
Synonym 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
InChI-nyckel PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
IUPAC-namn 1-fenyletan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 138.166
PubChem CID 7149
Formel vikt 138.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.