Läs mer
1-Phenyl-1,2-propanediol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-1,2-propanediol (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9-11H,1H3 |
| Formel vikt | 152.0837 |