Läs mer
1-fenyl-1,2-propandion-2-oxim, 99 %
Produktkod. 10726803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726803 10 g Glasflaska 10g
10551841 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10726803 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.72 SEK
    360.65 SEK / 10g
    Save 41.07 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
CAS: 119-51-7 | C9H9NO2 | 163,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-51-7
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00002115
InChI-nyckel YPINLRNGSGGJJT-JXMROGBWSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 2-hydroxyimino propiophenone, isonitrosopropiophenone, 2-hydroxyiminopropiophenone, 2-hydroxyimino-1-phenylpropan-1-one, propiophenone, isonitroso, 2-isonitrosopropiophenone, alpha-oximinopropiophenone, 1-phenyl-1,2-propanedione 2-oxime, .alpha.-oximinopropiophenone
PubChem CID 9566063
IUPAC-namn (2E)-2-hydroxiimino-l-fenylpropan-1-on
LEDER C\C(=N/O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1, 2-propanedione-2-oxime
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 111,0 °C till 115,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COC(=NOH)CH3
Kvantitet 10 g
Beilstein 07, III, 3464
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,3 g/L (20 °C)
Formel vikt 163.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.