Läs mer
1-Phenyl-1,2-propanedione, 98%
Produktkod. 10472401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10472401 5 g Glasflaska 5g
10279493 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10472401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207360050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 579-07-7 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 579-07-7
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
MDL-nummer MFCD00008755
InChI-nyckel BVQVLAIMHVDZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-propanedione, acetylbenzoyl, acetyl benzoyl, benzoylacetyl, methylphenylglyoxal, pyruvophenone, 1,2-propanedione, 1-phenyl, phenylmethyldiketone, benzoyl methyl ketone, methyl phenyl diketone
PubChem CID 11363
ChEBI CHEBI:63552
IUPAC-namn 1-fenylpropan-1,2-dion
LEDER CC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1, 2-propanedione
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 103.0°C to 105.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5COCOCH3
Brytningsindex 1.5300 to 1.5340
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 677
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 148.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-1,2-propanedione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.