Läs mer
1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol |
| CAS | 19490-92-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H13 N O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol, Doxylamine impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12/h2-10,15H,1H3 |
| LEDER | CC(O)(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 1-phenyl-1-(2-pyridyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Visa mer |