Läs mer
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol, 97%
Produktkod. 15460646
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460646 5 g 5g
15470646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15460646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53435.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 214746-69-7 | C20H21NO | 291.394 g/mol
1-Fenyl-1-[4-(1-piperidinyl)fenyl]-2-propyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Fenyl-1-[4-(1-piperidinyl)fenyl]-2-propyn-1-ol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 214746-69-7
Molekylformel C20H21NO
Molekylvikt (g/mol) 291.394
MDL-nummer MFCD17677347
InChI-nyckel AIBIEAJBGHJQJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-4-1-piperidinyl phenyl-2-propyn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidin-1-yl phenyl prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-1-4-piperidinophenyl prop-2-yn-1-ol, 1-4-piperidinophenyl-1-phenyl-2-propyne-1-ol
PubChem CID 15536835
IUPAC-namn 1-fenyl-1-(4-piperidin-1-ylfenyl)prop-2-yn-1-ol
LEDER C#CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)N3CCCCC3)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Smältpunkt 142°C to 144°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 291.39
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.