Läs mer
1-Phenyl-1,4-pentanedione, 96%
Produktkod. 11367936
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367936 1 g 1g
11377936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13151.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-05-1 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
1-Fenyl-1,4-pentandion används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Fenyl-1,4-pentandion används som en organisk kemisk syntesintermediär
.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-05-1
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD00092889
InChI-nyckel RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione
PubChem CID 136371
IUPAC-namn 1-fenylpentan-1,4-dion
LEDER CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-1,4-pentanedione
Kokpunkt 158°C to 162°C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 1 g
Beilstein 908230
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 176.22
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.